Learn More
Titin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 529.00
Especificaciones
Antigen Titin
Dilution Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18613438
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-62600-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18679506
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-62600
100 μg
€ 529.00
100µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Titin Polyclonal antibody specifically detects Titin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Titin
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
7273
IgG
Protein A purified
Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
cardiomyopathy, dilated 1G (autosomal dominant), CMD1G, CMH9, CMPD4, Connectin, DKFZp451N061, EC 2.7.11.1, EOMFC, FLJ32040, FLJ34413, FLJ39564, FLJ43066, HMERF, LGMD2JFLJ26020, MPRM, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, titin, TMDFLJ26409
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HFLSILTIDTSDAEDYSCVLVEDENVKTTAKLIVEGAVVEFVKELQDIEVPESYSGELECIVSPENIEGKWYHNDVELKSNGKYTITSRRGRQNLTVKDVTKEDQGEYSFVIDGKKTTCKLKMK
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado