Learn More
Invitrogen™ TLE1 Monoclonal Antibody (OTI1H2)
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA526424
Artikelnummer. 15916024
  • € 588.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
TLE1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
Transcriptional corepressor that binds to a number of transcription factors. Inhibits NF-kappa-B-regulated gene expression. Inhibits the transcriptional activation mediated by FOXA2, and by CTNNB1 and TCF family members in Wnt signaling. The effects of full-length TLE family members may be modulated by association with dominant-negative AES. Unusual function as coactivator for ESRRG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TLE1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q04724
TLE1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 180-460 of TLE1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
OTI1H2
Unconjugated
TLE1
C230057C06Rik; E(Sp1) homolog; enhancer of split groucho; enhancer of split groucho-like protein 1; esg; ESG1; Estm14; grg1; Grg-1; Groucho-related protein 1; RP11-203D19.1; TLE 1; TLE1; tle1.S; tle3b; Tle4l; transducin like enhancer of split 1; transducin like enhancer of split 1 S homeolog; transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog); transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog, Drosophila); transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E(spl); transducin-like enhancer of split 3 (E(sp1) homolog) b; transducin-like enhancer of split 4 (homolog of Drosophila E(spl)) - like; transducin-like enhancer protein 1; XELAEV_18001139mg; xgrg1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
7088
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt