missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
GTP binding protein era homolog Polyclonal antibody specifically detects GTP binding protein era homolog in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | GTP binding protein era homolog |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | CEGA, Conserved ERA-like GTPase, ERA, Era (E. coli G-protein homolog)-like 1, Era G-protein-like 1 (E. coli), ERAL1A, ERA-like protein 1, ERA-W, GTPase Era, mitochondrial, GTPase, human homolog of E. coli essential cell cycle protein Era, GTP-binding protein era homolog, HERA, H-ERA, HERA-A, HERA-B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 198-437 of human GTP binding protein era homolog (NP_005693.1).,, Sequence:, DLVVVLVDVSDKWTRNQLSPQLLRCLTKYSQIPSVLVMNKVDCLKQKSVLLELTAALTEGVVNGKKLKMRQAFHSHPGTHCPSPAVKDPNTQSVGNPQRIGWPHFKEIFMLSALSQEDVKTLKQYLLTQAQPGPWEYHSAVLTSQTPEEICANIIREKLLEHLPQEVPYNVQQKTAVWEEGPGGELVIQQKLLVPKESYVKLLIGPKGHVISQIAQEAGHDLMDIFLCDVDIRLSVKLLK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?