Learn More
Descrizione
Includes
- 1.NB100-56536: TLR6 Antibody (86B1153.2)
- 2.NB100-56563: TLR1 Antibody
- 3.NB100-56566: TLR4 Antibody (76B357.1)
- 4.NB100-56722: TLR2 Antibody (TL2.1)
- 5.NBP1-70343: TLR10 Antibody (3C10C5)
- 6.NBP2-24787: TLR5 Antibody (19D759.2)
Specifica
Specifica
| Antigen | TLR (Cell Surface) Screening |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dot Blot, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular) |
| Immunogen | TLR1: 25 ug: WB, Flow: H, M, R: Purified TLR2: 25 ug: WB, Flow, IP, IF/ICC: H, D: Purified TLR4: 25 ug: WB, Flow, IHC: H, M, R: Purified TLR5: 25 ug: WB, Flow, IHC: H, M, D: Purified TLR6: 25 ug: Flow, IHC: H: Purified TLR10: 25 ug: Flow: H: Purified WB:Western Blot IHC:Immunohistochemistry IP:Immunoprecipitation IF/ICC:Immunofluorescence/Immunocytochemistry D:Dog H:Human M:Mouse Mk:Monkey R:Rat |
| Quantity | 6 Vials |
| Includes | 1.NB100-56536: TLR6 Antibody (86B1153.2) 2.NB100-56563: TLR1 Antibody 3.NB100-56566: TLR4 Antibody (76B357.1) 4.NB100-56722: TLR2 Antibody (TL2.1) 5.NBP1-70343: TLR10 Antibody (3C10C5) 6.NBP2-24787: TLR5 Antibody (19D759.2) |
| Target Species | Human, Mouse |
| Content And Storage | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?