Learn More
TLR6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 593.00
Specifica
Antigen TLR6
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18268364
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-57646
100 μL
€ 593.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18681708
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-57646-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
TLR6 Polyclonal specifically detects TLR6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
TLR6
Polyclonal
Rabbit
Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Toll Like Receptors
CD286, CD286 antigen, toll-like receptor 6
TLR6
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
10333
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FKVGLMTKDMPSLEILDVSWNSLESGRHKENCTWVESIVVLNLSSNMLTD
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt