missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR6 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18510414 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18510414 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176664PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLR6 Polyclonal antibody specifically detects TLR6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen TLR6
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias CD286, CD286 antigen, toll-like receptor 6
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the center of human TLR6. The immunogen is located within amino acids 390 - 440 of TLR6. Amino Acid Squence: SWNSLESGRHKEN
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10333
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.