Learn More
TLR8 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77203AF750
Código de producto. 18485603
  • € 598.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TLR8 Polyclonal antibody specifically detects TLR8 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TLR8
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Alexa Fluor 750
CD288, CD288 antigen, MGC119599, MGC119600, toll-like receptor 8
Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the middle of human TLR8. The immunogen is located within amino acids 790 - 840 of TLR8. Amino Acid Squence: CASPGDQRGKSIVSLE
0.1 mL
Cytokine Research, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
51311
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado