Learn More
TLR9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77254-0.025mg
 View more versions of this product
Product Code. 18722934
  • € 178.00 / 0.03mg
Description
TLR9 Polyclonal specifically detects TLR9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TLR9
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
CD289, CD289 antigen, toll-like receptor 9
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 μg/mL
AAH32713
TLR9
Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the carboxy terminus of human TLR9. The immunogen is located within amino acids 960 - 1010 of TLR9. Amino Acid Squence: LSPDGRRSRYVRLRQR
0.025 mg
Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Toll Like Receptors
54106
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only