Learn More
TM9SF1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 188.00 - € 470.00
Specifications
Antigen TM9SF1
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18617071
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93645-0.02ml
0.02 mL
€ 188.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18683551
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93645-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
TM9SF1 Polyclonal antibody specifically detects TM9SF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
TM9SF1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Autophagy, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10548
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
HMP70, MP70, MP70 protein family member, multispanning membrane protein (70kD), transmembrane 9 superfamily member 1, transmembrane protein 9 superfamily member 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-230 of human TM9SF1 (NP_006396.2). PGVEGVTHYKAGDPVILYVNKVGPYHNPQETYHYYQLPVCCPEKIRHKSLSLGEVLDGDRMAESLYEIRFRENVEKRILCHMQLSSAQVEQLRQAIEELYYFEFVVDDLPIRGFVGYMEESGFLPHSHKIGLWTHLDFHLEFHGDRIIFANVSVRDVKPHSLDGLRPDEFLGLTHTYSVRWSETSVERRSDRRRGDDGGFFPR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt