Learn More
TM9SF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen TM9SF2
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18643462
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98514-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18688434
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98514-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TM9SF2 Polyclonal antibody specifically detects TM9SF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
TM9SF2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ26287, MGC117391, P76, transmembrane 9 superfamily member 2, transmembrane protein 9 superfamily member 2,76 kDa membrane protein
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TM9SF2 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
9375
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato