Learn More
Invitrogen™ TM9SF2 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA552176
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: LFVNRLDSVE SVLPYEYTAF DFCQASEGKR PSENLGQVLF GERIEPSPYK FTFNKKETCK LVCTKTYHTE KAEDKQKLEF LKKSMLLNYQ HHWIVDNMPV TWCYDVEDGQ RF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
In the intracellular compartments, may function as a channel or small molecule transporter.
Spezifikation
| TM9SF2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TM9SF2 | |
| 76 kDa membrane protein; dinucleotide oxidase disulfide thiol exchanger 3 superfamily member 2; P76; TM9SF2; Transmembrane 9 superfamily member 2; transmembrane protein 9 superfamily member 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9375 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q99805 | |
| TM9SF2 | |
| Recombinant protein corresponding to Human TM9SF2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101011). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur