Learn More
TMEM146 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-93475-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18471661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 415.00
    € 391.65 / 25µL
    Save € 23.35
    5% Off
Description
TMEM146 Polyclonal specifically detects TMEM146 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TMEM146
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
transmembrane protein 146
Rabbit
Affinity Purified
RUO
257062
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CATSPERD
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RTDSNFTSSLKKATMSTLTVDIANKEISCVDIKPLSTLISVGCDLDKKIVIQNKVSACSMGILDPLTLQDNYSFIIEKEFYDPGFQGQQSSEDLHVFYSYQQLGCPLLVYYDTLWKPVV
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only