missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMEM230 Antibody (OTI2C8), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-71847B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TMEM230 Monoclonal specifically detects TMEM230 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| TMEM230 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| TMEM230 | |
| Full length recombinant protein of human C20orf30 (NP_054864) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 29058.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI2C8 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| C20orf30, chromosome 20 open reading frame 30, dJ1116H23.2.1, HSPC274, hypothetical protein LOC29058, transmembrane protein 230 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto