Learn More
TMEM235 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifica
Antigen TMEM235
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18456391
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-30839-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18151452
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-30839
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
TMEM235 Polyclonal specifically detects TMEM235 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
TMEM235
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ARGM1, TMEM235, Transmembrane Protein ENSP00000364084
TMEM235
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
A6NFC5
283999
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SDYWYILEVADAGNGSAWPGRAELLSSHPGLWRICEVL
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato