Learn More
TMEM248 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06060-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18655527
  • € 326.00 / 100µL
Description
TMEM248 Polyclonal antibody specifically detects TMEM248 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TMEM248
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
C7orf42, transmembrane protein 248
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM248 fragment.
100 μg
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
55069
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.