Learn More
Invitrogen™ TMEM44 Polyclonal Antibody
Código de producto. 15788311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15788311 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15788311 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA560482
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: DTQALLTCAE KEEENQENLD WVPLTTLSHC KSLRTMTAIS RYMELTIEPV QQAGCSATRL PGDGQTSAGD ASLQDPPSYP PVQVIRA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 76%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen TMEM44
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene TMEM44
Gene Accession No. Q2T9K0
Gene Alias 1700007N03Rik; 9330161C17Rik; B230220N21; RGD1563737; TMEM44; Transmembrane protein 44
Gene Symbols TMEM44
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human TMEM44. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100528).
Purification Method Antigen affinity chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 93109
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.