Learn More
TNF RI/TNFRSF1A Antibody (16803R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB225RX
Produktkod. 18598639
  • € 713.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
TNF RI/TNFRSF1A Monoclonal antibody specifically detects TNF RI/TNFRSF1A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TNF RI/TNFRSF1A
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Neutralization
16803R
Flow Cytometry, Neutralization
CD120a, CD120a antigen, FPF, p55, p55-R, p60, TNFARMGC19588, TNF-R, TNF-R1, TNFR1TBP1, TNFR55, TNF-R55, TNFR60, TNF-RI, TNF-R-I, TNFR-I, tumor necrosis factor binding protein 1, Tumor necrosis factor receptor 1, tumor necrosis factor receptor 1A isoform beta, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A, tumor necrosis factor receptor type 1, Tumor necrosis factor receptor type I, tumor necrosis factor-alpha receptor
E. coli-derived recombinant human TNF RI/TNFRSF1A, Accession # NP_001056
0.1 mL
Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Death Receptor Signaling Pathway, Signal Transduction
7132
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.