Learn More
TNFAIP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94181-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18647812
  • € 188.00 / 0.02mL
Description
TNFAIP1 Polyclonal antibody specifically detects TNFAIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TNFAIP1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000
B12, B61, BACURD2, BTB/POZ domain-containing adapter for CUL3-mediated RhoA degradation protein 2, BTB/POZ domain-containing protein TNFAIP1, EDP1, hBACURD2, MGC2317, Protein B12, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 1 (endothelial), Tumor necrosis factor, alpha-induced protein 1, endothelial
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-160 of human TNFAIP1 (NP_066960.1). DTITLPQNRQEIKELMAEAKYYLIQGLVNMCQSALQDKKDSYQPVCNIPIITSLKEEERLIESSTKPVVKL
0.02 mL
Adaptive Immunity, Asthma, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
7126
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt