Learn More
GluR2 Antibody (3A11), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-29731B
Product Code. 18482062
  • € 751.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
GluR2 Monoclonal antibody specifically detects GluR2 in Human, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GluR2
Monoclonal
Biotin
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Rat, Primate
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
3A11
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
AMPA 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
Recombinant fusion protein TrpE-GluR2.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Tumor Suppressors, Vision
2891
Store at 4C in the dark.
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt