missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNS1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Artikelnummer. 16111502
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μL
missing translation for 'unitSize'
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16111502

missing translation for 'mfr': Abnova H00007145T01.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Western Blotting

Spezifikation

Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description TNS1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. BC051304
Molecular Weight (g/mol) 42.46
pH Range 6.8
Plasmid pCMV-TNS1 full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TNS1 antibody (H00007145-B01) by western blotting
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL TNS1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt