missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TRAP-6

Click to view available options
Quantity:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5mg
Descripción
TRAP-6 is a peptide fragment (residues 42-47) of protease-activated receptor 1 (PAR1) that acts as a PAR1 agonist. Stimulates platelet aggregation (EC50 = 0.8 μM), promotes intracellular Ca2+ mobilization and induces rapid phosphodiesterase 3A (PDE3A) phosphorylation in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Purity | 0.95 |
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Quantity | 5 mg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido