missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tollip Antibody (SB40a) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-28621CL1
This item is not returnable.
View return policy
Description
Tollip Monoclonal antibody specifically detects Tollip in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
Specifications
| Tollip | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| adapter protein, FLJ33531, IL-1RAcPIP, toll interacting protein, toll-interacting protein | |
| Recombinant Tollip | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 54472 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot | |
| SB40a | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido