Learn More
Toluene D8 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Toluene D8 |
| CAS | 2037-26-5 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Formula | C7 2H8 |
| Quantity | 1 mL |
| Synonym | Toluene D8, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(methyl-d3)-, Benzene-d5, methyl-d3- (9CI), Toluene-d8 (6CI,7CI,8CI), 6-(Methyl-d3)benzene-1,2,3,4,5-d5, Perdeuteriotoluene, [2H8]Toluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.19 |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?