Learn More
TOM1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38601-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30227773
  • € 550.00 / 100µL
Description
TOM1 Polyclonal antibody specifically detects TOM1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TOM1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
ADP-ribosylation factor-binding protein GGA3, golgi associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 3, golgi-associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 3, KIAA0154Golgi-localized, gamma ear-containing, ARF-binding protein 3
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 314-493 of human TOM1 (NP_001129204.1).,, Sequence:, SEAEPAADLIDMGPDPAATGNLSSQLAGMNLGSSSVRAGLQSLEASGRLEDEFDMFALTRGSSLADQRKEVKYEAPQATDGLAGALDARQQSTGAIPVTQACLMEDIEQWLSTDVGNDAEEPKGVTSEGKFDKFLEERAKAADRLPNLSSPSAEGPPGPPSGPAPRKKTQEKDDDMLFAL
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
10043
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado