Learn More
TOMM34 Antibody (Tomm34-4.1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11704JF646
Artikelnummer. 18552147
  • € 592.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
TOMM34 Monoclonal antibody specifically detects TOMM34 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
TOMM34
Monoclonal
Janelia Fluor 646
hTom34, HTOM34P, mitochondrial import receptor subunit TOM34, outer mitochondrial membrane translocase (34kD), TOM34, Translocase of outer membrane 34 kDa subunit, translocase of outer mitochondrial membrane 34, URCC3
Recombinant human Tomm34
0.1 mL
Signal Transduction
10953
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Tomm34-4.1
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.