Learn More
R&D Systems™ Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit
Description
The Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit quantifies multi-species Nitric Oxide in cell culture supernates (10 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul), citrate plasma (25 ul), urine (10 ul).
Specifications
Specifications
| Assay Range | 3.12 - 200 umol/L |
| Assay Sensitivity | 0.78 umol/L |
| Sample Type | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine |
| Specificity | Total Nitric Oxide, Nitrite and Nitrate Levels in Various Samples |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Quantity | 1 x 96-well Plate |
| Sample Volume | Cell Culture Supernates (10uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL),Citrate Plasma (25uL),Urine (10uL) |
| Storage Requirements | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?