Learn More
Binder™ Series MKF Dynamic Climate Chambers
Binder™ Series MKF Dynamic Climate Chambers are suited for any cold and heat testing based on current temperature and climate testing methods according to DIN and IEC standards.
€ 22783.00 - € 38383.00
Specificatie
Weergave TFT Touch
Frequentie 50 Hz
Temperatuurbereik (metrisch) -40°C to +180°C
Spanning 400 V
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15933042 Bekijk documenten Binder™
9020-0207
115 L MKF115-400V Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15943042 Bekijk documenten Binder™
9020-0208
228 L MKF240-400V Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15953042 Bekijk documenten Binder™
9020-0210
734 L MKF720-400V Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Humidity range: 10 % to 98 % RH
  • Integrated water-storage tank, 20 liters (Models 115, 240, 720)
  • 4 zero-voltage relay contacts
  • 1 stainless steel rack
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Programmable condensation protection for test material
  • Heated viewing window with LED interior lighting
  • Humidity regulation with capacitative humidity sensor and vapor humidification
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Troubleshooting system with visual and audible alarms
  • Access port with silicone plug (Models 56, 115, 240: 50 mm, left)
  • 2 access ports with silicone plugs (Model 720: 80 mm, left and right)
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
  • 4 castors, two with brakes
  • Computer interface: Ethernet
  • 230 V power socket on the right-side control panel (Models 115, 240, 720)
  • Adjustable ramp function
  • Integrated chart recorder
  • Real-time clock
  • Door heating
  • Alarm notification in the event of insufficient water in fresh water tank (Models 115, 240, 720)
  • Complete safety connection kit for water supply and drainage, up to 1 m height
  • Inner chamber made of stainless steel
  • CFC-free refrigerant R-404A
  • Cooling with compressor cooling unit
Specificatie
Specificatie
TFT Touch
50 Hz
-40°C to +180°C
400 V