Learn More
Invitrogen™ TP53I11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA599198
Product Code. 16683445
  • € 493.00 / 100µL
Description
Antibody detects endogenous levels of total TP53I11.
TP53I11 is a 177 amino acid tumor suppressor belonging to the p53-induced protein gene (PIG) family. The PIG gene family encodes redox-controlling proteins that are involved in p53 tumor suppressor activity. It is suggested that PIG11 is involved in arsenic trioxide As(2)O(3)-induced apoptosis in certain cell lines and may play a significant role in tumor suppression through promotion of cell apoptosis. The gene encoding PIG11 maps to human chromosome 11, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TP53I11
Polyclonal
Unconjugated
TP53I11
p53-induced gene 11 protein; Pig11; TP53I11; transformation related protein 53 inducible protein 11; Trp53i11; tumor protein p53 inducible protein 11; tumor protein p53-inducible protein 11
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
311209, 9537
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
B3DMA0, O14683
TP53I11
A synthesized peptide derived from human TP53I11(Accession O14683), corresponding to amino acid residues M10-L60.
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.