missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPD52L3 Monoclonal Antibody (OTI4G6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | TPD52L3 |
|---|---|
| Clone | OTI4G6 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17562832
|
Origene Technologies
TA504966S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17542832
|
Origene Technologies
TA504966 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
TPD52L3 Monoclonal antibody specifically detects TPD52L3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| TPD52L3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q96J77 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI4G6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 89882 | |
| Primary | |
| TPD52L3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto