Learn More
TPK1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 470.00
Specifications
Antigen TPK1
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18650151
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93177-0.02ml
0.02 mL
€ 190.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18683131
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93177-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.01mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TPK1 Polyclonal antibody specifically detects TPK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
TPK1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
27010
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 2.7.6.2, hTPK1, Placental protein 20, PP20thiamine kinase, thiamin pyrophosphokinase 1, thiamine diphosphokinase, Thiamine pyrophosphokinase 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-243 of human TPK1 (NP_071890.2). MEHAFTPLEPLLSTGNLKYCLVILNQPLDNYFRHLWNKALLRACADGGANRLYDITEGERESFLPEFINGDFDSIRPEVREYYATKGCELISTPDQDHTDFTKCLKMLQKKIEEKDLKVDVIVTLGGLAGRFDQIMASVNTLFQATHITPFPIIIIQEESLIYLLQPGKHRLHVDTGMEGDWCGLIPVGQPCMQVTTTGLKWNLTNDVLAFGTLVSTSNTYDGSGVVTVETDHPLLWTMAIKS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado