Learn More
Invitrogen™ TPX2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0K5B6)
Beschreibung
Immunogen sequence: MSQVKSSYSY DAPSDFINFS SLDDEGDTQN IDSWFEEKAN LENKLLGKNG TGGLFQGKTP LRKANLQQAI VTPLKPVDNT YYKEAEKENL VEQSIPSNAC SSLEVEAAIS RKTPAQPQRR SLRLSAQKDL EQKEKHHVKM KAKRCATPVI IDEILPSKKM KVSNNKKKPE EEGSAHQDTA EKNASSPEKA KGRHTVPCMP PAKQKFLKST EEQELEKSMK MQQEVVEMRK KNEEFKKLAL AGIGQPVKKS.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TPX2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | 0K5B6 |
| Concentration | 1.06 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3 |
| Gene | Tpx2 |
| Gene Accession No. | Q9ULW0 |
| Gene Alias | 2610005B21Rik; C20orf1; C20orf2; Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 2; differentially expressed in lung cells; DIL2; DIL-2; FLS353; GD: HCA519; GD:C20orf1; HCA519; HCTP4; Hepatocellular carcinoma-associated antigen 519; hepatocellular carcinoma-associated antigen 90; p100; preferentially expressed in colorectal cancer; protein fls353; REPP86; restricted expression proliferation associated protein 100; restricted expression proliferation-associated protein 100; Targeting protein for Xklp2; TPX 2; Tpx2; TPX2 microtubule nucleation factor; TPX2, microtubule nucleation factor; TPX2, microtubule-associated; TPX2, microtubule-associated protein homolog; TPX2, microtubule-associated protein homolog (Xenopus laevis); TPX2, microtubule-associated, homolog |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.