Learn More
TRA16 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 188.00 - € 470.00
Specifications
Antigen TRA16
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18678941
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-95151-0.02ml
0.02 mL
€ 188.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18686952
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-95151-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TRA16 Polyclonal antibody specifically detects TRA16 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
TRA16
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
nuclear receptor 2C2-associated protein, repressor for TR4 transactivation, TR4 orphan receptor associated protein TRA16, TRA16TR4 orphan receptor-associated 16 kDa protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-139 of human NR2C2AP (NP_795361.1). MTHSLVCPETVSRVSSVLNRNTRQFGKKHLFDQDEETCWNSDQGPSQWVTLEFPQLIRVSQLQIQFQGGFSSRRGCLEGSQGTQALHKIVDFYPEDNNSLQTFPIPAAEVDRLKVTFEDATDFFGRVVIYHLRVLGEKV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
126382
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt