Learn More
TRADD Antibody (313203), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB2658C
Product Code. 18609393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 642.00
    € 606.90 / 0.10mL
    Save € 35.10
    5% Off
Description
TRADD Monoclonal antibody specifically detects TRADD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TRADD
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
313203
Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
MGC11078, TNFRSF1A-associated via death domainTNFR1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1 associated death domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor-1-associated protein
E. coli-derived recombinant human TRADD, Met1-Ala312, Accession # Q15628
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway, Tumor Suppressors
8717
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt