Learn More
TRAF-2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77248FR
Código de producto. 18450483
  • € 618.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TRAF-2 Polyclonal antibody specifically detects TRAF-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TRAF-2
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 680
E3 ubiquitin-protein ligase TRAF2, EC 6.3.2.-, MGC:45012, TNF receptor-associated factor 2, TRAP3TRAP, tumor necrosis factor type 2 receptor associated protein 3, Tumor necrosis factor type 2 receptor-associated protein 3
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TRAF2. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of TRAF2. Amino Acid Squence: CGKKKIPREKFQDHVK
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cytokine Research, Zinc Finger
7186
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado