Läs mer
TRAILR2/TNFRSF10B Antibody (OTI2A5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74578AF750
Produktkod. 18103917
  • € 751.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
TRAILR2/TNFRSF10B Monoclonal specifically detects TRAILR2/TNFRSF10B in Human, Mouse, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TRAILR2/TNFRSF10B
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
TNFRSF10B
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 203-411 of human TRAIL R2/TNFRSF10B (NP_671716) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Monkey
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI2A5
Western Blot, Immunohistochemistry
CD262, CD262 antigen, death domain containing receptor for TRAIL/Apo-2L, Death receptor 5, DR5TRICK2B, Fas-like protein, KILLER/DR5, KILLERapoptosis inducing protein TRICK2A/2B, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2, TRAIL receptor 2, TRAIL-R2apoptosis inducing receptor TRAIL-R2, TRAILR2cytotoxic TRAIL receptor-2, TRICK2, TRICK2A, TRICKB, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b, tumor necrosis factor receptor-like protein ZTNFR9, ZTNFR9
Mouse
Affinity Purified
Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway
8795.0
Store at 4°C in the dark.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.