Learn More
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7021477
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11434914
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13824.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20595-45-3
Molecular Formula C9H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.045
MDL Number MFCD00004373
InChI Key MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Synonym 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 688026
IUPAC Name (E)-3-(2,4-dichlorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O
Specifications
Melting Point 233°C to 235°C
Quantity 5 g
Beilstein 1369152
Formula Weight 217.05
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.