missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ trans-3,5-Difluorocinnamic acid, 99%

Merk:  Alfa Aesar™ H61868.03

Overige gegevens : CAS : 147700-58-1 Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448458

  • € 36.90 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

147700-58-1
184.142
MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
5374941
C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
C9H6F2O2
MFCD00010321
3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
(E)-3-(3,5-difluorophenyl)prop-2-enoic acid

Specificatie

trans-3,5-Difluorocinnamic acid
204°C to 205°C
147700-58-1
MFCD00010321
MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
(E)-3-(3,5-difluorophenyl)prop-2-enoic acid
5374941
Powder
White
1g
C9H6F2O2
3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
184.142
184.14
99%
Video's
SDS