Learn More
Alfa Aesar™ trans-4-(4-n-Heptylcyclohexyl)benzoic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64005.06
Overige gegevens : CAS : 101532-38-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15441019
  • € 274.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
101532-38-1
337.345
OKIVMWBXCXBOGL-UHFFFAOYSA-N
15135337
CCCCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
C19H29Br
MFCD09838992
1-bromo-4-trans-4-heptylcyclohexyl benzene, 1-bromo-4-4-heptylcyclohexyl benzene, 1-bromo-4-1s,4r-4-heptylcyclohexyl benzene
1-bromo-4-(4-heptylcyclohexyl)benzene
Specificatie
trans-4-(4-n-Heptylcyclohexyl)benzoic acid
101532-38-1
MFCD09838992
1-bromo-4-trans-4-heptylcyclohexyl benzene, 1-bromo-4-4-heptylcyclohexyl benzene, 1-bromo-4-1s,4r-4-heptylcyclohexyl benzene
CCCCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
337.345
302.46
98%
5g
C19H29Br
4748130
OKIVMWBXCXBOGL-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-(4-heptylcyclohexyl)benzene
15135337
Solid