Learn More
Alfa Aesar™ trans-4-Benzyloxy-N-Fmoc-L-proline, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63582.MD
Overige gegevens : CAS : 174800-02-3 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440349
  • € 26.80 / 250 mg
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
174800-02-3
443.499
XGFMHBUVVWZBFT-CLOONOSVSA-N
21063752
C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)OCC5=CC=CC=C5
C27H25NO5
MFCD00237023
fmoc-hyp bzl-oh, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-benzyloxy pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-o-benzyl-l-4-hydroxyproline, 2s,4r-4-benzyloxy-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzfaa1790, fmoc-pro 4-obzl-oh, fmoc-hydroxyproline bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-4-trans-hydroxyproline, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-benzyl-l-4-hydroxyproline, 2s,4r-n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-4-oxybenzyl-l-proline
(2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-phenylmethoxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Specificatie
trans-4-Benzyloxy-N-Fmoc-L-proline
C27H25NO5
fmoc-hyp bzl-oh, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-benzyloxy pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-o-benzyl-l-4-hydroxyproline, 2s,4r-4-benzyloxy-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzfaa1790, fmoc-pro 4-obzl-oh, fmoc-hydroxyproline bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-4-trans-hydroxyproline, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-benzyl-l-4-hydroxyproline, 2s,4r-n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-4-oxybenzyl-l-proline
C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)OCC5=CC=CC=C5
443.499
443.49
98%
250mg
174800-02-3
MFCD00237023
XGFMHBUVVWZBFT-CLOONOSVSA-N
(2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-phenylmethoxypyrrolidine-2-carboxylic acid
21063752
Powder