Learn More
Melford trans-Cinnamic Acid
Product Code. 30018143
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018143 25 g 25g
30018142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30018143 Supplier Melford Supplier No. C3440025.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auxin like growth regulator.
  • CAS Number: 140-10-3
  • Molecular Formula: C9H8O2
  • Molecular Weight: 148.2
Especificaciones
CAS 140-10-3
Molecular Formula C9H8O2
Quantity 25 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.