Learn More
Transcription factor E3 Antibody (TFE3/8663R), DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21006FR
Product Code. 18681330
  • € 774.00 / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Description
Transcription factor E3 Monoclonal antibody specifically detects Transcription factor E3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Transcription factor E3
Monoclonal
DyLight 680
BHLHE33, bHLHe33transcription factor E3, Class E basic helix-loop-helix protein 33, RCCP2, TFEA, transcription factor binding to IGHM enhancer 3, transcription factor E family, member A, Transcription factor for IgH enhancer
Recombinant full-length human Transcription factor E3 protein
0.1 mL
Cancer, Immunology
7030
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
TFE3/8663R
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Content Correction
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.