Learn More
Deutsch Neumann™ Transparent PVC Tubing
With heat resistance up to 60°C.
Merk:  Deutsch Neumann™ 3501218
Overige gegevens : Gewicht : 0.20000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15252209
Hoeveelheid Prijs
1 € 15.35 / 5 meter
10 € 12.84 / 5 meter
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Polyvinylchloride
  • Available in lengths of either 25, 50 or 100m
Specificatie
Specificatie
Transparent
PVC
50 m
Laboratory Tubing
12 mm
18 mm
3 mm
60°C