missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREM1 Antibody (193015) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1278JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Agonist Activity,CyTOF
Spezifikation
| TREM1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human TREM-1, Ala21-Asn205, Accession # Q9NP99 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF | |
| 193015 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 54210 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur