Learn More
Invitrogen™ TRIB1 Monoclonal Antibody (OTI8C8)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA526721
Codice prodotto. 15946314
  • € 570.00 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TRIB1 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TRIB1 also called gprotein coupled receptor induced, skip1, gig2, c8fwATP, functions in binding protein binding, protein kinase inhibitor activity, and protein serine/threonine kinase activities. Overexpression of TRIB1 in HeLa cells repressed the basal activity of the IL8 promoter by inhibiting AP1 activity. Overexpression of TRIB1 inhibited oncogenic Ras -driven AP1 activation and MEKK1-mediated AP1 activation. ERK activation was enhanced by TRIB1. Coimmunoprecipitation and yeast 2-hybrid assays showed that MEK1 interacted with both TRIB1 and TRIB3, and MKK4 interacted specifically with TRIB1. Cotransfection of MKK4 enhanced the level of TRIB1, indicating that the TRIB-MAPKK interaction stabilized TRIB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TRIB1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96RU8
TRIB1
Full length human recombinant protein of TRIB1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI8C8
Unconjugated
TRIB1
A530090O15Rik; C8FW; Gig2; GIG-2; G-protein-coupled receptor induced protein; G-protein-coupled receptor induced protein GIG2; G-protein-coupled receptor-induced gene 2 protein; G-protein-coupled receptor-induced protein 2; phosphoprotein regulated by mitogenic pathways; SKIP1; Trb1; TRB-1; Trib1; tribbles homolog 1; tribbles homolog 1 (Drosophila); tribbles pseudokinase 1; tribbles-like protein 1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
10221
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato