Learn More
Tributyl Citrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tributyl citrate |
| CAS | 77-94-1 |
| Molecular Formula | C18 H32 O7 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Tributyl 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl Acetylcitrate Imp. A (EP), Tributyl Citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','tributyl ester (9CI), Citric acid','tributyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Butyl citrate, Citroflex 4, Citroflex C 4, Citrofol B 1, Citrofol BI, Morflex TBC, NSC 8491, Scandinol SP 21, TBC, Tri-n-butyl citrate, Tributyl citrate, Uniplex 83 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC |
| IUPAC Name | tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Formula Weight | 360.2148 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?