Learn More
Trichloroethylene, Technical, Stabilised, Fisher Chemical
Código de producto. 10346200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
Packaging:
Plastic Coated Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10346200 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10346200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3050/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
CAS 79-01-6
Melting Point -85°C
Color Colorless
Boiling Point 87°C
Packaging Plastic Coated Glass bottle
Molecular Formula C2HCl3
MDL Number 838
Quantity 2.5 L
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
InChI Key XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,2-trichloroethene
Molecular Weight (g/mol) 131.38
PubChem CID 6575
Vapor Density 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Formula Weight 131.39g/mol
Vapor Pressure 77.3mbar at 20°C
Physical Form Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroethylene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
  • Germ cell mutagenicity Category 2
  • Carcinogenicity Category 1B
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Causes skin irritation.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.