Learn More
Alfa Aesar™ Tricyclohexylphosphine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ 041952.06
Overige gegevens : CAS : 2622-14-2 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401757
  • € 90.30 / 5 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2622-14-2
280.436
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphane
C18H33P
MFCD00003853
75806
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Specificatie
Tricyclohexylphosphine
5g
98%
MFCD00003853
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
280.436
75806
Crystalline
White
Air Sensitive
2622-14-2
C18H33P
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphane
Unpleasant
280.42
76°C to 78°C