Learn More
Triethanolamine-d12, TRC
Product Code. 30453925
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30453925
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT77558210MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Triethanolamine-d12
CAS 1469758-99-3
Molecular Formula C6H3D12NO3
Quantity 10 mg
Synonym 2,2',2''-Nitrilotris-ethan-1,1,2,2-d4-ol
InChI Formula InChI=1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Molecular Weight (g/mol) 161.26
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato