Learn More
Triethyl Orthopropionate (Technical Grade), TRC
Product Code. 30450630
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
Product Code. 30450630
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT77689050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Triethyl Orthopropionate (Technical Grade)
CAS 115-80-0
Molecular Formula C9H20O3
Quantity 50 g
Synonym 1,1,1-Triethoxypropane, Orthopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl Orthopropionate, NSC 5604, Triethyl Orthopropanoate
InChI Formula InChI=1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCOC(CC)(OCC)OCC
IUPAC Name 1,1,1-triethoxypropane
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Formula Weight 176.1412
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt