Få mere at vide
Triethylmethylammonium Chloride, TRC
Produktkode 30453190
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30453190 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30453190 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT776668250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Triethylmethylammonium Chloride
CAS 10052-47-8
Molecular Formula C7H18ClN
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
IUPAC Name triethyl(methyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 151.68
Formula Weight 151.1128
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.